Stampa…
2,3,5-Tricloropiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5-TCP
OR7714-100G OR7714-500G
APOSOR7714-100GEA 51 EUR
APOSOR7714-100G APOSOR7714-500G
2,3,5-Tricloropiridina 97%
2,3,5-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,44 g/mol
Punto di ebollizione: 219 °C
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043007
CAS Number: 16063-70-0