2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 154…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233971 CAS Number: 71670-77-4 |