Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 109 EUR
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183545
CAS Number: 3672-48-8