2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7709-5G
OR7709-100G
OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA
29
EUR
APOSOR7709-5G
APOSOR7709-100G
APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formula:
C₄H₈Cl₂N₂ Punto di fusione: 195…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115823 CAS Number: 13338-49-3 |