4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S Punto di fusione: 278…283 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115824 CAS Number: 101768-64-3 |