Stampa…
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7707-250MG OR7707-1G
APOSOR7707-250MGEA 35 EUR
APOSOR7707-250MG APOSOR7707-1G
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine
Formula: C₁₇H₂₅N₃
Peso molecolare: 271,41 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319470
CAS Number: 397842-07-8