Stampa…
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 222.29 g/mol
Densità: 1.054 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71.7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037902
CAS Number: 849020-94-6