Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR7701-1G OR7701-250MG OR7701-5G
APOSOR7701-1GEA 108 EUR
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG APOSOR7701-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 202,02 g/mol
Punto di fusione: 76…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038760
CAS Number: 852362-22-2