N-Acetyl-D-galactosamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR7700T-1G
OR7700T-5G
OR7700T-10G
OR7700T-25G
APOSOR7700T-1GEA
0
EUR
APOSOR7700T-1G
APOSOR7700T-5G
APOSOR7700T-10G
APOSOR7700T-25G
N-Acetyl-D-galactosamine
N-Acetyl-D-galactosamine
Formula:
C₈H₁₅NO₆ Punto di fusione: 160…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065372 CAS Number: 1811-31-0 |