Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7699-250MG OR7699-1G OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7699-250MG APOSOR7699-1G APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 107…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183573
CAS Number: 220298-96-4