Stampa…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)homopiperazine
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 263 EUR
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formula: C₉H₁₃BrN₄
Peso molecolare: 257,14 g/mol
Punto di fusione: 203…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426069
CAS Number: 849021-44-9