Stampa…
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 229 EUR
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037932
CAS Number: 849035-69-4