Phenyl trans-styryl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7693-1G
OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA
36.4
EUR
APOSOR7693-1G
APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formula:
C₁₄H₁₂O₂S Punto di fusione: 74…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159177 CAS Number: 16212-06-9 |