Stampa…
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7691-10G OR7691-5G
APOSOR7691-10GEA 371 EUR
APOSOR7691-10G APOSOR7691-5G
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂Cl₃I
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052857
CAS Number: 6324-50-1