1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₅NO Punto di ebollizione: 140…145 °C Densità: 1,013 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006497 CAS Number: 7583-53-1 EINECS: 231-488-5 |