Stampa…
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR7682-1G OR7682-5G OR7682-25G
APOSOR7682-1GEA 82.9 EUR
APOSOR7682-1G APOSOR7682-5G APOSOR7682-25G
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
Peso molecolare: 176,02 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663065
CAS Number: 146941-72-2