N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 92…97 °C/0,15mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037918 CAS Number: 42817-60-7 |