Stampa…
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7678-1G OR7678-5G
APOSOR7678-1GEA 151 EUR
APOSOR7678-1G APOSOR7678-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,23 g/mol
Punto di ebollizione: 86…89 °C/0,07mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156206
CAS Number: 57678-46-3