Stampa…
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 314 EUR
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,23 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C/0,037mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037893
CAS Number: 57678-45-2