Stampa…
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 209 EUR
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formula: C₉H₁₃N₃O₄S
Peso molecolare: 259,29 g/mol
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037966
CAS Number: 849035-93-4