Stampa…
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G OR7674-5G OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7674-1G APOSOR7674-5G APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,2 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035952
CAS Number: 38020-69-8
UN: 2735
ADR: 8,III