Stampa…
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-N-(methoxyethyl)piperidin-4-amine
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 68.4 EUR
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di ebollizione: 92…97 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452783
CAS Number: 849021-41-6
ADR: 6.1,II