Stampa…
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7672-1G OR7672-250MG
APOSOR7672-1GEA 127 EUR
APOSOR7672-1G APOSOR7672-250MG
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₉ClN₂
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167793
CAS Number: 50417-14-6