Stampa…
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 55.3 EUR
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,6000 g/mol
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084974
CAS Number: 89808-76-4