Stampa…
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 209 EUR
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Punto di fusione: 237…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319295
CAS Number: 397245-05-5