4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7668-1G
OR7668-5G
OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA
209
EUR
APOSOR7668-1G
APOSOR7668-5G
APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₅S Peso molecolare: 326.37 g/mol Punto di fusione: 196…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00214481 CAS Number: 393795-65-8 |