Stampa…
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7667-1G OR7667-10G OR7667-5G
APOSOR7667-1GEA 286 EUR
APOSOR7667-1G APOSOR7667-10G APOSOR7667-5G
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formula: C₁₃H₁₂ClNO
Peso molecolare: 233,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037905
CAS Number: 849021-07-4