Stampa…
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7665-25G OR7665-5G OR7665-1G
APOSOR7665-25GEA 734 EUR
APOSOR7665-25G APOSOR7665-5G APOSOR7665-1G
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Punto di fusione: 197…199 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216534
CAS Number: 205744-84-9