Stampa…
6-Chloro-3-methyluracil
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 160.56 g/mol
Punto di fusione: 278…280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074837
CAS Number: 4318-56-3