Stampa…
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C/4mmHg
Punto di fusione: 39…43 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03426065
CAS Number: 10070-92-5