Stampa…
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192.26 g/mol
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082593
CAS Number: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0