Stampa…
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7646-1G OR7646-5G OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA 164 EUR
APOSOR7646-1G APOSOR7646-5G APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426050
CAS Number: 849021-24-5