Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7644-1G OR7644-5G OR7644-25G
APOSOR7644-1GEA 102 EUR
APOSOR7644-1G APOSOR7644-5G APOSOR7644-25G
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇NO₄
Peso molecolare: 193.16 g/mol
Punto di fusione: 231…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261926
CAS Number: 18915-53-2