2-Chloro-m-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 182…183 °C Densità: 1,053 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000565 CAS Number: 6781-98-2 EINECS: 229-843-4 |