Stampa…
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 185 EUR
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426048
CAS Number: 849021-19-8