Stampa…
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7637-1G OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA 29 EUR
APOSOR7637-1G APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00745294
CAS Number: 38292-40-9