2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₆Cl₂O₂ Punto di fusione: 167…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02261891 CAS Number: 849936-29-4 |