Stampa…
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 143 EUR
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Formula: C₉H₇ClO₃
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426060
CAS Number: 849021-39-2