4-Amino-3-bromobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrN₂ Punto di fusione: 106…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861386 CAS Number: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |