Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR7630-1G
OR7630-5G
APOSOR7630-1GEA
147
EUR
APOSOR7630-1G
APOSOR7630-5G
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Formula:
C₇H₈N₂O₄S Peso molecolare: 216,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00489772 CAS Number: 370077-73-9 |