Stampa…
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 112 EUR
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO
Punto di fusione: 224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01241608
CAS Number: 29957-81-1