Stampa…
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 365 EUR
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 46 °C/0,11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426051
CAS Number: 195044-13-4