Stampa…
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7620-1G OR7620-5G OR7620-10G
APOSOR7620-1GEA 397 EUR
APOSOR7620-1G APOSOR7620-5G APOSOR7620-10G
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇BrO₂
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426047
CAS Number: 791809-62-6