Stampa…
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7618-25G OR7618-5G OR7618-1G
APOSOR7618-25GEA 845 EUR
APOSOR7618-25G APOSOR7618-5G APOSOR7618-1G
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇NO₃
Punto di fusione: 230…232 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216526
CAS Number: 40071-07-6