Stampa…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 174 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039870
CAS Number: 458532-84-8