7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₉NO₃ Punto di fusione: >250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01941327 CAS Number: 386704-10-5 |