6-Idrossiindolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇NO Punto di fusione: 125…128 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00152101 CAS Number: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |