Stampa…
4-(Aminomethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19690971
CAS Number: 696-60-6
UN: 3259
ADR: 8,III