Stampa…
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 365 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₀H₁₅BrN₄O
Peso molecolare: 287.17 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452782
CAS Number: 849021-42-7