1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne
OR7607-25G
OR7607-5G
OR7607-100G
APOSOR7607-25GEA
36.4
EUR
APOSOR7607-25G
APOSOR7607-5G
APOSOR7607-100G
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Formula:
C₉H₁₃Cl Peso molecolare: 156,65 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039160 CAS Number: 126764-17-8 |